주요 문서
SAB1300734
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-SPRY4-pY75 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-Protein sprouty homolog 4, Anti-SPRY4, Anti-Spry-4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
dot blot: suitable
indirect ELISA: 1:1000
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pTyr95)
유전자 정보
human ... SPRY4(81848)
일반 설명
SPRY4 is an inhibitor of the receptor-transduced mitogen-activated protein kinase (MAPK) signaling pathway. It is positioned upstream of RAS activation and impairs the formation of active GTP-RAS.
면역원
SPRY4 (NP_112226, 54-89)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic phosphopeptide corresponding to amino acid residues surrounding Y75 of human SPRY4.
물리적 형태
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)