클론
3G7, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 36.63 kDa
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... NFE2L2(4780)
일반 설명
NFE2 (MIM 601490), NFE2L1 (MIM 163260), and NFE2L2 comprise a family of human genes encoding basic leucine zipper (bZIP) transcription factors. They share highly conserved regions that are distinct from other bZIP families, such as JUN (MIM 165160) and FOS (MIM 164810), although remaining regions have diverged considerably from each other (Chan et al., 1995 [PubMed 7868116]).[supplied by OMIM
면역원
NFE2L2 (NP_006155.2, 351 a.a. ~ 450 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SPSVASPEHSVESSSYGDTLLGLSDSEVEELDSAPGSVKQNGPKTPVHSSGDMVQPLSPSQGQSTHVHDAQCENTPEKELPVSPGHRKTPFTKDKHSSRL
Sequence
SPSVASPEHSVESSSYGDTLLGLSDSEVEELDSAPGSVKQNGPKTPVHSSGDMVQPLSPSQGQSTHVHDAQCENTPEKELPVSPGHRKTPFTKDKHSSRL
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.