주요 문서
SMB00140
Sigma-Aldrich
5-Carboxystrictosidine
≥95% (LC/MS-ELSD)
동의어(들):
5α-Carboxy-3-isovincoside
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H34N2O11
CAS Number:
Molecular Weight:
574.58
UNSPSC 코드:
12352205
NACRES:
NA.25
분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
형태
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
InChI
1S/C28H34N2O11/c1-3-12-14(8-18-21-15(9-19(29-18)25(35)36)13-6-4-5-7-17(13)30-21)16(26(37)38-2)11-39-27(12)41-28-24(34)23(33)22(32)20(10-31)40-28/h3-7,11-12,14,18-20,22-24,27-34H,1,8-10H2,2H3,(H,35,36)/t12-,14?,18+,19-,20-,22-,23+,24-,27+,28+/m1/s1
InChI key
LHKZIVMTXZLOTP-ZCCQUAMYSA-N
일반 설명
Natural product derived from plant source.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable