주요 문서
SMB00531
Sigma-Aldrich
Lotaustralin
≥95% (LC/MS-ELSD)
동의어(들):
(2R)-2-methyl-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxybutanenitrile, 2(R)-hydroxy-2-methylbutyronitrile-beta-D- glucopyranoside
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H19NO6
CAS Number:
Molecular Weight:
261.27
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@H]([C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)CO)OC(C#N)(CC)C)O
InChI
1S/C11H19NO6/c1-3-11(2,5-12)18-10-9(16)8(15)7(14)6(4-13)17-10/h6-10,13-16H,3-4H2,1-2H3/t6-,7-,8+,9-,10+,11?/m1/s1
InChI key
WEWBWVMTOYUPHH-GXUZYPEDSA-N
일반 설명
Natural product derived from plant source.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)