주요 문서
SMB00546
Sigma-Aldrich
Emodin 8-glucoside
≥95% (LC/MS-UV)
동의어(들):
1,6-dihydroxy-3-methyl-8-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyanthracene-9,10-dione, Anthraglycoside B, Emodin 8-β-D-Glucopyranoside, Emodin glucoside B
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H20O10
CAS Number:
Molecular Weight:
432.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
분석
≥95% (LC/MS-UV)
양식
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC1=CC(O)=C2C(C(C(C=C(O)C=C3O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)=C3C2=O)=O)=C1
InChI
1S/C21H20O10/c1-7-2-9-14(11(24)3-7)18(27)15-10(16(9)25)4-8(23)5-12(15)30-21-20(29)19(28)17(26)13(6-22)31-21/h2-5,13,17,19-24,26,28-29H,6H2,1H3/t13-,17-,19+,20-,21-/m1/s1
InChI key
HSWIRQIYASIOBE-JNHRPPPUSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Natural product derived from plant source.
애플리케이션
glucoside metabolite of Emodin
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1