제품명
BPTES, ≥95% (HPLC)
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(CC1=CC=CC=C1)NC2=NN=C(S2)CCSCCC3=NN=C(NC(CC4=CC=CC=C4)=O)S3
InChI
1S/C24H24N6O2S3/c31-19(15-17-7-3-1-4-8-17)25-23-29-27-21(34-23)11-13-33-14-12-22-28-30-24(35-22)26-20(32)16-18-9-5-2-6-10-18/h1-10H,11-16H2,(H,25,29,31)(H,26,30,32)
InChI key
MDJIPXYRSZHCFS-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Glutamine's role in neurotransmitter synthesis and transport highlights its importance in neuronal function and glutamate production.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
관련 콘텐츠
일산화질소 (NO) 및 세포 스트레스 연구를 위한 생체 활성 저분자