SML1380
Sacubitril calcium salt
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(2R,4S)-4-[(3-Carboxy-1-oxopropyl)amino]-4-[(p-phenylphenyl)methyl]-2-methylbutanoic acid ethyl ester, 4-[[(2S,4R)-5-Ethoxy-4-methyl-5-oxo-1-(4-phenylphenyl)pentan-2-yl]amino]-4-oxobutanoic acid calcium salt, 4-{[(2S,4R)-1-(4-Biphenylyl)-5-ethoxy-4-methyl-5-oxo-2-pentanyl]amino}-4-oxobutanoic acid; (2R,4S)-5-(Biphenyl-4-yl)-4-[(3-carboxypropionyl)amino]-2-methylpentanoic acid ethyl ester, AHU-377 calcium salt, AHU377 calcium salt
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Ca+2].N([C@@H](C[C@@H](C)C(=O)OCC)Cc3ccc(cc3)c4ccccc4)C(=O)CCC(=O)[O-].N([C@@H](C[C@@H](C)C(=O)OCC)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2)C(=O)CCC(=O)[O-]
InChI key
DDLCKLBRBPYKQS-OXXXZDCLSA-L
생화학적/생리학적 작용
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)