주요 문서
SML1670
Sigma-Aldrich
Bifeprunox mesylate
≥98% (HPLC)
동의어(들):
7-[4-([1,1′-Biphenyl]-3-ylmethyl)-1-piperazinyl]-2(3H)-benzoxazolone mesylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H23N3O2 · CH4O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
481.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C1OC2=C(N3CCN(CC4=CC=CC(C5=CC=CC=C5)=C4)CC3)C=CC=C2N1.CS(=O)(O)=O
InChI
1S/C24H23N3O2.CH4O3S/c28-24-25-21-10-5-11-22(23(21)29-24)27-14-12-26(13-15-27)17-18-6-4-9-20(16-18)19-7-2-1-3-8-19;1-5(2,3)4/h1-11,16H,12-15,17H2,(H,25,28);1H3,(H,2,3,4)
InChI key
ONWKHSGOYGLGPO-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
생화학적/생리학적 작용
Bifeprunox (DU-127,090) is an atypical antipsychotic and dopamine D2 receptor (D2R) partial agonist.
Bifeprunox (DU-127,090) is an atypical antipsychotic. Bifeprunox is a dopamine D2 receptor (D2R) partial agonist that exhibits 5-HT1A agonist properties.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)