SML1794
Tenofovir disoproxil fumarate
≥98% (HPLC)
동의어(들):
Bis(POC)PMPA fumarate, Bis{[(Isopropoxycarbonyl)oxy]methyl} ({[(2R)-1-(6-amino-9H-purin-9-yl)-2-propanyl]oxy}methyl)phosphonate fumarate
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
H2O: 3 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(/C=C/C(O)=O)=O.NC1=C2C(N(C[C@@H](C)OCP(OCOC(OC(C)C)=O)(OCOC(OC(C)C)=O)=O)C=N2)=NC=N1
InChI
1S/C19H30N5O10P.C4H4O4/c1-12(2)33-18(25)28-9-31-35(27,32-10-29-19(26)34-13(3)4)11-30-14(5)6-24-8-23-15-16(20)21-7-22-17(15)24;5-3(6)1-2-4(7)8/h7-8,12-14H,6,9-11H2,1-5H3,(H2,20,21,22);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/t14-;/m1./s1
InChI key
VCMJCVGFSROFHV-WZGZYPNHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
표적 기관
Bone,Kidney
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)