주요 문서
SRP0514
Sigma-Aldrich
NAMPT (PBEF1)
recombinant, expressed in E. coli
동의어(들):
NAMPT, Nicotinamide phosphoribosyltransferase protein, PBEF1, Pre-B Cell-Enhancing Factor, visfatin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.26
재조합
expressed in E. coli
형태
frozen liquid
분자량
56 kDa
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... NAMPT(10135)
일반 설명
Human Nicotinamide phosphoribosyltransferase protein (NAMPT), also known as PBEF1 or visfatin (GenBank Accession No. NM_005746), a.a. 2-491 (end), no tag, MW=56 kDa, expressed in an E. coli cell expression system.
물리적 형태
Aqueous solution
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable