Key Documents
SRP0576
Sigma-Aldrich
CD40L (CD154), His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
동의어(들):
CD154, T cell antigen Gp39, TNF related activation protein, TNFSF5, TRAP, tumor necrosis factor ligand superfamily member 5
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.26
재조합
expressed in HEK 293 cells
형태
frozen liquid
분자량
18.4 kDa
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... CD40LG(959)
일반 설명
Human CD40L, T cell antigen Gp39, TNF related activation protein, TRAP, tumor necrosis factor ligand superfamily member 5, TNFSF5, CD154. GenBank Accession No. NM_000074, a.a. 116-261 with an N-terminal His-tag, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 18.4 kDa.
물리적 형태
Aqueous solution
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable