생물학적 소스
human plasma
Quality Level
설명
Iron-saturated
제품 라인
BioReagent
분석
≥97%
양식
powder
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
HIV, HBsAg and HCV, none detected (tested by FDA approved testing methods)
endotoxin, tested
solubility
H2O: 50 mg/mL
UniProt 수납 번호
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
유전자 정보
human ... TF(7018)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
제조 메모
분석 메모
면책조항
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
프로토콜
Discover our primary human hepatocytes and plating and maintenance media formulations. Explore our protocol for plateable primary hepatocyte cell culture.
Discover our protocol for thawing, plating, and forming hepatocyte spheroids from human spheroid-qualified plateable hepatocytes. Find the formulation for hepatocyte spheroid maintenance media.
관련 콘텐츠
Explore our protocol for suspension primary hepatocyte cell culture. Discover our primary human hepatocytes and plating and maintenance media formulations.