설명
zwitterionic
Quality Level
제품 라인
BioXtra
분석
≥99% (TLC)
분자량
micellar avg mol wt 30,200
응집 번호
83
기술
electrophoresis: suitable
ion chromatography: suitable
불순물
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
무기 잔류물
≤0.1%
CMC
0.1-0.4 mM (20-25°C)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
양이온 미량물
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
응용 분야
detection
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H41NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-20(2,3)18-16-19-24(21,22)23/h4-19H2,1-3H3
InChI key
BHATUINFZWUDIX-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C