설명
zwitterionic
Quality Level
제품 라인
BioXtra
분석
≥98% (TLC)
형태
powder
분자량
614.88 g/mol (anhydrous basis)
기술
protein purification: suitable
protein quantification: suitable
불순물
≤0.001% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
<0.04% DMF
무기 잔류물
≤0.1%
mp
157 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.05%
양이온 미량물
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES string
O.C[C@H](CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C32H58N2O7S.H2O/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36;/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41);1H2/t21-,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-;/m1./s1
InChI key
SJCUTFKCLFLIFE-JWTJKVBLSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- 10mM CHAPS detergent has been used in the process of ion-exchange chromatography for improved purification.
- 0.5 w/v of CHAPS is a component of high salt buffer in protein purification alongside HEPES, NaCl and EDTA.
- HEPES buffer has been used as lysis buffer in immunoprecipitation, supplemented with 1% CHAPS.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)