T104
Tropisetron monohydrochloride
solid, ≥98% (HPLC)
동의어(들):
1H-Indole-3-carboxylic acid (3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester monohydrochloride, 3-Tropanylindole-3-carboxylate monohydrochloride, ICS-205,930, Navoban
About This Item
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
solubility
H2O: >10 mg/mL
주관자
Novartis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)c3c[nH]c4ccccc34
InChI
1S/C17H20N2O2.ClH/c1-19-11-6-7-12(19)9-13(8-11)21-17(20)15-10-18-16-5-3-2-4-14(15)16;/h2-5,10-13,18H,6-9H2,1H3;1H
InChI key
XIEGSJAEZIGKSA-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... CHRNA3(1136) , CHRNA4(1137) , CHRNB2(1141) , CHRNB4(1143) , HTR3A(3359) , HTR3B(9177) , HTR3C(170572) , HTR3D(200909) , HTR3E(285242)
rat ... Chrna7(25302) , Drd2(24318) , Htr1a(24473) , Htr3a(79246)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable