Quality Level
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
주관자
Novartis
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CC(C)(C)NCC(O)c1cc(O)cc(O)c1.CC(C)(C)NCC(O)c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/2C12H19NO3.H2O4S/c2*1-12(2,3)13-7-11(16)8-4-9(14)6-10(15)5-8;1-5(2,3)4/h2*4-6,11,13-16H,7H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
KFVSLSTULZVNPG-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
제조 메모
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Cardio-vascular system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges