생물학적 소스
yeast (Candida Utilis)
분석
≥95 (HPLC)
형태
liquid
농도
100 mM in H2O (adjusted to pH 7 with Trizma®
base)
색상
colorless
외래 활성
DNase and RNase, none detected
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H15N2O15P3.3Na/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H,10,12,15)(H2,16,17,18);;;/q;3*+1/p-3/t4-,6-,7-,8-;;;/m1.../s1
InChI key
MMJGIWFJVDOPJF-LLWADOMFSA-K
유전자 정보
human ... P2RY2(5029)
rat ... P2ry2(29597)
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
법적 정보
관련 제품
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.