생물학적 소스
Streptomyces virginiae
Quality Level
분석
≥99% (HPLC)
형태
solid
저장 조건
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
색상
white
항생제 활성 스펙트럼
Gram-positive bacteria
동작 모드
protein synthesis | interferes
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC[C@H]1NC(=O)[C@@H](NC(=O)c2ncccc2O)[C@@H](C)OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H]3CC(=O)CCN3C(=O)[C@H](Cc4ccccc4)N(C)C(=O)[C@@H]5CCCN5C1=O)c6ccccc6
InChI
1S/C43H49N7O10/c1-4-29-40(56)49-21-12-17-30(49)41(57)48(3)32(23-26-13-7-5-8-14-26)42(58)50-22-19-28(51)24-31(50)37(53)47-35(27-15-9-6-10-16-27)43(59)60-25(2)34(38(54)45-29)46-39(55)36-33(52)18-11-20-44-36/h5-11,13-16,18,20,25,29-32,34-35,52H,4,12,17,19,21-24H2,1-3H3,(H,45,54)(H,46,55)(H,47,53)/t25-,29-,30+,31+,32+,34+,35+/m1/s1
InChI key
FEPMHVLSLDOMQC-IYPFLVAKSA-N
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
제조 메모
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable