material
polyethylene
무균
sterile
특징
graduations: no
포장
pack of 500 (individually wrapped)
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
길이
87 mm
벌브 흡인
0.9 mL
스템(stem) 직경
4.7 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Disposable transfer pipettes are a great way to transfer liquids without the worry of cross-contamination. Available in 19 styles, our extensive range is sure to have one that fits your needs.
Available as non-sterile, sterile, or sterile and wrapped in packs of 10.
Available as non-sterile, sterile, or sterile and wrapped in packs of 10.
- Unified design with built-in pipette bulb
- Safe, convenient use and disposal
- Reduces loss of cells and proteins that bind to glass
- Heat sealable to create liquid-tight storage
- Non-autoclavable
포장
Individually wrapped
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.