주요 문서
Z360384
Autoclave pans
capacity 2.8 L
동의어(들):
sterilizing pan, sterilizing tray
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.51
material
polypropylene container
제조업체/상표
Nalgene®
길이 × 너비 × 높이
260 mm × 159 mm × 105 mm
용량
2.8 L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Autoclavable polypropylene with strong rims. Sizes for small instruments and labware. Nestable when empty. Without handles.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)