주요 문서
Z376418
Sigma-Aldrich
Agilent Technologies/Stratagene PCR microtubes
capacity 0.2 mL , with attached caps
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121702
NACRES:
NB.22
material
colorless cap
colorless tube
conical bottom
flat cap
polypropylene
polypropylene cap
polypropylene tube
설명
Autoclavable
무균
non-sterile
특징
RNase and DNase free
graduations: no
포장
pkg of 1,000 tubes
제조업체/상표
Agilent 410091
기술
PCR: suitable
용량
0.2 mL , with attached caps
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Thin-walled, specifically designed to fit the RoboCycler96. Tested to ensure ideal contact with the thermal block; no mineral oil needed. Certified DNase- and RNase-free. All tolerate organic solvent reactions and temperatures from −4 to 121 °C.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)