주요 문서
Z653403
Hettich® centrifuge adapters
for 7.5-10 mL blood/urine tubes (15-16x92-102 mm) and 15 mL round bottom tubes (17x100 mm)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.82
설명
for ROTINA 38/38R, ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R
특징
Holds 15 mL tubes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Hettich 1451
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 5615, 4246, 1620A, 1720, 1792, 4794 (rotors)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)