Key Documents
Z601152
Hettich® centrifuge adapters
for 9-10 mL blood/urine tubes (15-16x92-102 mm) and 15 mL round bottom tubes (17x100 mm)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.22
설명
for EBA 21 and MIKRO 220/220R
특징
Holds 15 mL tubes
포장
pack of 6 ea
제조업체/상표
Hettich 1635
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 1016, 1137 (rotors)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
필요하나 제공되지 않음