제조업체/상표
Bel-Art H13415-0000
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Metric and English scales with 0.1 mm and 0.001 in. subdivisions.
Metric/Imperial. Molded in light, corrosion-resistant plastic. 6 in. or 150 mm measuring capacity; parallel jaws are 1.57 in. (40 mm) deep; reading scales create no parallax. Nonconductive, fine-adjustment thumb roller, two-direction lock, inside-outside jaws, round-rod depth gauge. Upper scale reads in mm, lower scale in inches.
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.