주요 문서
Z503576
Sigma-Aldrich
Scienceware® Digi-Max slide caliper
accuracy: ± 0.1 mm
동의어(들):
Digital Caliper
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111700
NACRES:
NB.79
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art H13417-0000
일반 설명
Has LCD display. Measures with metric or english scale and is self-zeroing. Range: 0 to 150 mm; 0 to 6 in. Accuracy: ± 0.1 mm.
법적 정보
Digi-Max is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)