주요 문서
Z169048
Micrometer
Metric
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111700
NACRES:
NB.79
특징
subdivision 0.01 mm
포장
pack of 1 ea
측정 범위
0-25 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Calibrated to read 0 to 25 mm, in 0.01 mm divisions and comes with friction stop; in padded plastic case.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)