특징
subdivision 0.001 in.
포장
pack of 1 ea
측정 범위
0-1 in.
0-25 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Calibrated to read 0 to 25 mm, in 0.01 mm divisions and comes with friction stop; in padded plastic case.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.