material
hexagonal
polystyrene
크기
XL
특징
antistatic
포장
pack of 500 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS14251D
하부 I.D.
3.5 in. (89 mm)
상부 I.D.
5 in. (127 mm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Hexagonal weighing boats are ideal for handling samples for weighing.
- Flexible boats can be easily bent to form pour spouts for spill-free transfer and prevent sample loss.
- Flat bottoms and sloping slides provide an accurate transfer.
- These antistatic, polystyrene boats are non-reactive to most substances.
- Chemically resistant to most chemicals including weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
- Compatible with microwave moisture analyzers.
- Resist temperatures to 158 °F (70 °C).
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.