주요 문서
Z724505
Hettich® bucket for rotors 1798, 4446 and 5694
for ROTANTA 460/460R and ROTINA 38/38R, Bucket for Rotors 1798 (Z720208), 4446 (Z657999) and 5694
동의어(들):
Hettich® centrifuge buckets
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103910
NACRES:
NB.22
특징
Holds 1 x 100 mL tubes
Holds 12 x 4 - 15 mL tubes
Holds 2 x 50 mL tubes
Holds 20 x 2.7 - 7 mL tubes
Holds 40 x 1.5 - 2 mL tubes
Holds 5 x 25 mL tubes
제조업체/상표
Hettich 5051
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with Rotor 1798, 4296, 4446, 4753, 5694
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Note: Replaces Bucket 5091
법적 정보
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)