주요 문서
Z740236
Supelco
TLC Plastic Sheets
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator: no
동의어(들):
Thin Layer Chromatography Sheets
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
NACRES:
NC.07
길이 × 너비:
20 cm × 20 cm
레이어 두께:
200 μm
특징:
binder Polymeric
fluorescent indicator: no
공극 크기:
60 Å medium pore diameter
material
plastic support
silica gel 60 matrix
Quality Level
특징
binder Polymeric
fluorescent indicator: no
포장
pkg of 25 ea
제조업체/상표
EMD Millipore® 1.05748.0001
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
길이 × 너비
20 cm × 20 cm
레이어 두께
200 μm
입자 크기
10-12 μm
공극 크기
60 Å medium pore diameter
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)