주요 문서
Z744109
CoolSafe box
동의어(들):
Cooling Box, dry block, tube cooling block, cooling block
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41123300
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Diversified Biotech CSF-BOX
I.D. × L × H
6.25 in. × 3.25 in. × 4.62 in.
O.D. × L × H
8.5 in. × 5.5 in. × 6.5 in.
일반 설명
The CoolSafe box is made of triple density expanded polystyrene and molded under extreme pressure creating a durable container that guarantees temperature stability.
애플리케이션
PCR
법적 정보
CoolSafe is a trademark of Diversified Biotech, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)