material
polypropylene
무균
non-sterile
포장
pkg of 100 ea
제조업체/상표
Excel Scientific XTR2-LG-100
파라미터
-20-+120 °C temp. range
기술
PCR: suitable
너비 × 길이
3.083 in. × 5.63 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Certified DNase- & RNase- free
- Next-generation adhesive formula provides better-than-ever sample protection with improved evaporation rates
- Standard cut features chamfered corners to eliminate plate overhang for robotics applications and tight storage conditions
- Standard cut is ideal for use with raised-rim and nonskirted PCR plates
- Large cut is designed for greater plate coverage and easier positioning of the film to the plate
- Large cut is recommended for use with flat-top, semiskirted and full-skirted PCR plates as well as deepwell plates NOT recommended for qPCR
애플리케이션
Ideal for PCR, qPCR (real-time) and sample storage
특징 및 장점
- Removes cleanly from plate surface
- Minimizes evaporation
법적 정보
eXTReme is a trademark of Excel Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.