주요 문서
21269-U
Supelco
Collection Flask
round bottom, volume 250 mL, pk of 3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
13111000
NACRES:
NB.21
Quality Level
포장
pk of 3
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
용량
250 mL
용적
250 mL
응용 분야
food and beverages
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)