material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
설명
Series A-2
특징
removable needle Series A2
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
VICI 050033
니들 길이 × O.D. × I.D.
2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
용적
1000 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Series A-2 - Removable Needle: An economically priced general purpose syringe, it is leak-tight to 250 psi for both gas and liquids.
- Push-button valve - allows instantaneous injection
- Smaller volumes - great for small volatile samples
법적 정보
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객