주요 문서
22275
Valco® Precision Sampling Syringe, Series A-2, Removable needle
volume 5 mL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
동의어(들):
SYRINGE,PS-A-2,5ML
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
설명
Series A-2
특징
removable needle Series A2
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
VICI 050035
니들 길이 × O.D. × I.D.
2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
용적
5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Series A-2 - Removable Needle: An economically priced general purpose syringe, it is leak-tight to 250 psi for both gas and liquids.
  • Push-button valve - allows instantaneous injection
  • Smaller volumes - great for small volatile samples
법적 정보
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Que T La et al.
Cells, 9(10) (2020-10-08)
Previously, we used a lentiviral vector to deliver furin-cleavable human insulin (INS-FUR) to the livers in several animal models of diabetes using intervallic infusion in full flow occlusion (FFO), with resultant reversal of diabetes, restoration of glucose tolerance and pancreatic