주요 문서
22284
Push Button Valve
for use with VICI Series C and D Pressure-Lok syringes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
PTFE Mininert valve
포장
pkg of 1 ea
1 ea of
제조업체/상표
654050
VICI Precision Sampling
호환성
for use with VICI Series C and D Pressure-Lok syringes
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This Mininert valve will attach to your syringe and provide sample storing capability. It features push-button operation and an all-PTFE body with a stainless steel miniature valve stem.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)