material
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
니들 크기
25 ga
특징
dark orange patch on barrel for easy volume identification barrel
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
SGE 002924
니들 길이 × O.D.
53 mm × 0.5 mm
용적
10 μL
호환성
for use with Varian 8035, 8100, and 8200 GC Autosamplers
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Autosampler allows introduction of samples from vials into LC or GC systems. It generally includes motorized sample syringes which help in drawing the samples from vial. The use of autosampler and syringe can remove human error and increase accuracy/precision of the injection.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.