주요 문서
24697-U
Supelco
Battery charger
universal charger, for use with 1060, 1062, 1063, & 1067 Air Samplers, AC/DC input 110 V / 240 V AC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104008
NACRES:
NB.24
Quality Level
기술
whole air sampling: suitable
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
호환성
for use with 1060, 1062, 1063, & 1067 Air Samplers
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Battery charger is a 110V/220V AC charger used as accessories for field sampling pumps used in air monitoring applications.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)