material
clear glass vial (with fused-in insert)
특징
closure type crimp top vial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm, large opening
용적
0.3 mL
피팅
thread for 11 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Crimp top vials provide the best seal of any vials. Crimp top vials (volume 0.3 mL, clear glass vial (with fused-in insert), O.D. × H. 12 mm × 32 mm) have a large opening finish (6.0 mm) and are available in clear glass, with and without marking spots on the vial.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.