주요 문서
25783
Supelco
Non-Polar Fused Silica Tubing
L × I.D. 60 m × 0.25 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115710
material
fused silica tubing
Quality Level
구성
methyl (deactivated)
포장
pkg of 1 ea
기술
gas chromatography (GC): suitable
길이 × I.D.
60 m × 0.25 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Deactivated non-polar fused silica tubing can be used as transfer lines, guard columns, or retention gaps, or to make your own columns. It is ideal for use with injection solvents such as alkanes, carbon disulfide, and ethers.
기타 정보
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)