포장
pkg of 25 ea
길이 × O.D. × I.D.
54 mm × 4.6 mm × 0.8 mm
54 mm × 4.6 mm × 0.8 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
- Fits Varian (1093-94 SPI Injector)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.