material
burnt orange PTFE/silicone septa
포장
pkg of 100 ea
파라미터
260 °C temp. limit
O.D.
16 mm
직경 × 두께
16 mm × 0.100 in.
호환성
for use with 15mL vial
for use with screw cap, 18-400
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Septa may be used in headspace solid-phase microextraction (SPME) (lyophilized aqueous extract).
법적 정보
Thermoseal is a registered trademark of Thermoseal, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Volatile composition of Catharanthus roseus (L.) G. Don using solid-phase microextraction and gas chromatography/mass spectrometry.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 49.3, 674-685 (2009)