주요 문서
27298
Supelco
Headspace vial, clear glass, beveled top, flat bottom
volume 27 mL, O.D. × H 30 mm × 60 mm, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
beveled finish clear glass vial
특징
closure type crimp top vial
closure type crimp top vial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H
30 mm × 60 mm
용적
27 mL
피팅
thread for 20 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Headspace vials are of different sizes. The style and diameter of headspace vials depends on the autosampler. The beveled finish vial reduces the amount of sealing surface between the crimp seal and the glass surface.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)