주요 문서
29377-U
Supelco
Certified screw thread vials, 9 mm thread, 12 x 32 mm
volume 0.3 mL, natural polypropylene vial, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
natural polypropylene vial
특징
closure type screw top vial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm
용적
0.3 mL
피팅
thread for 9 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
적합성
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Shimadzu LC Autosamplers
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADVP
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Waters
Alliance 2690
Acquity
Breeze
717Plus
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Discover our complete solutions: Reliable products and precision tools to more accurately quantify PFAS compounds in diverse samples including water, wastewater, soil, food, blood, etc.
전체 솔루션을 알아보세요. 신뢰할 수 있는 제품과 정밀한 툴로 물, 폐수, 흙, 식품, 혈액 등이 포함된 다양한 샘플에서 PFAS 화합물의 양을 더욱 정확하게 측정할 수 있습니다.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.