주요 문서
505773
Shutoff Valve, Low Pressure
blue Tefzel®, for use with 1/8 in. tubing
동의어(들):
Tefzel® 1/8-in. 2-way shut-off valve
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115854
material
blue Tefzel®
설명
manual shut-off valve
특징
positions 2
제조업체/상표
Upchurch Scientific, Inc P-783
파라미터
600 psi max. pressure
피팅
1/4-28 female Upchurch in-line for 1/8 in. O.D. tubing
호환성
for use with 1/8 in. tubing
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Designed for lower pressure applications
  • Biocompatible, all polymer flow path
PEEK or Tefzel valve with 1/4-28 fittings, for pressures up to 1000 psi (70 kg/cm2). Flangeless nuts and ferrules included.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)