product name
Ascentis® Express C18, 2 μm Guard Cartridge, 2 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, pkg of 3 ea
material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for USP L1
제품 라인
Ascentis®
특징
endcapped
포장
pkg of 3 ea
라벨링 범위
7.2% carbon loading
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
길이 × I.D.
5 mm × 2.1 mm
표면적
120 m2/g
기질
superficially porous particle
기질 활성군
C18 (octadecyl) phase
입자 크기
2 μm
공극 크기
90 Å pore size
작동 pH
2-9
응용 분야
food and beverages
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
문서
A complete workflow for the HPLC separation of 17 cannabinoids in different cannabis products using Ascentis® Express C18 Column in a shorter run time with retention time stability. Learn more here.
Overview of gradient HPLC-based cannabinoid analysis optimized for key method parameters.
프로토콜
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note.