제품명
Ascentis® Express C18, 2 μm UHPLC Column, 2 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for USP L1
제품 라인
Ascentis®
특징
endcapped
제조업체/상표
Ascentis®
포장
1 ea of
파라미터
1000 bar max. pressure (14500 psi)
60 °C temp. range
기술
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
길이 × I.D.
5 cm × 2.1 mm
표면적
120 m2/g
불순물
<5 ppm metals
Matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
기질 활성군
C18 (octadecyl) phase
입자 크기
2 μm
공극 크기
90 Å pore size
작동 pH
2-9
응용 분야
food and beverages
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
Small molecules are ions and compounds of molecular weight typically less than 900 daltons. These compounds can be effectively separated and analyzed by HPLC, UHPLC and LC-MS using mainly silica particles or monolithic stationary phases with a broad range of column chemistries (modifications).
저분자는 일반적으로 900달톤 이하의 분자량을 가지는 이온과 화합물입니다. 이러한 화합물은 주로 실리카 입자 또는 광범위한 컬럼 화학물(변경)의 단일 고정상을 사용하여 HPLC, UHPLC, LC-MS로 효과적으로 분리되고 분석될 수 있습니다.