제품명
Ascentis® Express C18, 2 μm UHPLC Column, 2 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for USP L1
제품 라인
Ascentis®
특징
endcapped
제조업체/상표
Ascentis®
포장
1 ea of
파라미터
1000 bar max. pressure (14500 psi)
60 °C temp. range
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
길이 × I.D.
10 cm × 2.1 mm
표면적
120 m2/g
불순물
<5 ppm metals
Matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
기질 활성군
C18 (octadecyl) phase
입자 크기
2 μm
공극 크기
90 Å pore size
작동 pH
2-9
응용 분야
food and beverages
분리 기술
reversed phase
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Extract pantothenic acid (vitamin B5) from infant formula and quantify via LC-MS/MS using Ascentis® Express C18 UHPLC column per GB 5009.210-2023.
Dual-layer cartridge achieves efficient SPE clean-up for challenging pesticide residue testing in turmeric and spices.
LC/LC-MS method identifies 8 aminoglycosides in pork using Discovery® DSC-18 SPE and Ascentis® Express C18 UHPLC, per Chinese standards.
2-layer SPE cartridge efficiently reduces background for ginger contaminant analysis.