주요 문서
51272-U
MicroTight Adapters
PEEK, for use with (1/16" to 1/32" tubing)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
NACRES:
SB.52
material
PEEK
호환성
for use with (1/16" to 1/32" tubing)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These adapters will help create a true zero dead volume (ZDV) connection between 1/16" I.D. tubing and capillary tubing. MicroTight Adapters allow connection of 1/16" O.D. tubing directly to 1/32" O.D. and 360 μm tubing.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)