주요 문서
57017
Supelco
Supelclean LC-SAX SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pkg of 54 ea
동의어(들):
SAX tube
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115712
material
polypropylene tube
Quality Level
제품 라인
Supelclean
구성
bed wt., 500 mg
포장
pkg of 54 ea
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
용적
3 mL
Matrix
silica gel
기질 활성군
SAX phase
quaternary amine, Cl- counterion
직경
40-45 μm
공극 크기
60 Å
응용 분야
food and beverages
분리 기술
ion exchange
ion exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Xiaoming Chen et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 189, 109946-109946 (2019-11-25)
The soils near the abandoned Shimen Realgar Mine are characterized by containing extremely high contents of total and soluble arsenic. To determine the microbial reactions and environmental factors affecting the mobilization and release of arsenic from soils phase into pore
프로토콜
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.